주요 문서
COM448635813
Combi-Blocks, Inc.
3-Bromo-5-propoxypyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
216.08
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-5-propoxypyridine
Inchi Code
1S/C8H10BrNO/c1-2-3-11-8-4-7(9)5-10-6-8/h4-6H,2-3H2,1H3
InChI key
RPZVZCUMJDFFTE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-7296
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-7296
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)