주요 문서
COM448634578
Combi-Blocks, Inc.
4-(4-Methylpiperazinocarbonyl)methylphenylboronic acid, pinacol ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
344.26
MDL number:
Iupac Name
1-methyl-4-{[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acetyl}piperazine
Inchi Code
1S/C19H29BN2O3/c1-18(2)19(3,4)25-20(24-18)16-8-6-15(7-9-16)14-17(23)22-12-10-21(5)11-13-22/h6-9H,10-14H2,1-5H3
InChI key
CDLWYEGACFMAKG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-6945
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-6945
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)