주요 문서
COM448632116
Combi-Blocks, Inc.
N-[4,5-Dichloro-2-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
330.02
MDL number:
Iupac Name
N-(4,5-dichloro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C14H18BCl2NO3/c1-8(19)18-12-7-11(17)10(16)6-9(12)15-20-13(2,3)14(4,5)21-15/h6-7H,1-5H3,(H,18,19)
InChI key
XPRJIWWYFXBYFL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-0797
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-0797