주요 문서
COM448631783
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 2-(3-bromophenyl)propanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
257.13
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
ethyl 2-(3-bromophenyl)propanoate
Inchi Code
1S/C11H13BrO2/c1-3-14-11(13)8(2)9-5-4-6-10(12)7-9/h4-8H,3H2,1-2H3
InChI key
BUNIVTOYIVFKSP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2821
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2821
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)