주요 문서
COM448631637
Combi-Blocks, Inc.
2-Indanylidene-1-indanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
246.31
MDL number:
Iupac Name
(Z)-2,3-dihydro-[1,2'-biindenylidene]-1'(3'H)-one
Inchi Code
1S/C18H14O/c19-18-15-8-4-2-6-13(15)11-17(18)16-10-9-12-5-1-3-7-14(12)16/h1-8H,9-11H2/b17-16-
InChI key
GDGCNJMFHOCJEH-MSUUIHNZSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2582
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2582
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)