주요 문서
COM448623145
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 2-(N-ethylmethanesulfonamido)benzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
257.31
MDL number:
Iupac Name
methyl 2-[ethyl(methylsulfonyl)amino]benzoate
Inchi Code
1S/C11H15NO4S/c1-4-12(17(3,14)15)10-8-6-5-7-9(10)11(13)16-2/h5-8H,4H2,1-3H3
InChI key
CLROIUFAUJYHFY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1171
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1171
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)