주요 문서
COM448623090
Combi-Blocks, Inc.
N-Isopropyl-4-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
248.2
MDL number:
Iupac Name
N-isopropyl-4-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
Inchi Code
1S/C10H11F3N2O2/c1-6(2)14-9-4-3-7(15(16)17)5-8(9)10(11,12)13/h3-6,14H,1-2H3
InChI key
MDYMVCKIVPOBCK-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1097
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1097
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)