주요 문서
COM448623086
Combi-Blocks, Inc.
N,N-Dimethyl-4-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
234.18
MDL number:
Iupac Name
N,N-dimethyl-4-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
Inchi Code
1S/C9H9F3N2O2/c1-13(2)8-4-3-6(14(15)16)5-7(8)9(10,11)12/h3-5H,1-2H3
InChI key
OIZCWRMHLSZGKT-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1093
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1093
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)