주요 문서
COM448622942
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butyl 4-(propylcarbamoyl)piperidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
270.37
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 4-[(propylamino)carbonyl]-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H26N2O3/c1-5-8-15-12(17)11-6-9-16(10-7-11)13(18)19-14(2,3)4/h11H,5-10H2,1-4H3,(H,15,17)
InChI key
VANKZWSJMOYLCK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0877
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0877
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)