주요 문서
COM448622825
Combi-Blocks, Inc.
3-Fluoro-5-(2-nitrophenyl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
261.21
MDL number:
Iupac Name
5-fluoro-2'-nitro[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H8FNO4/c14-10-6-8(5-9(7-10)13(16)17)11-3-1-2-4-12(11)15(18)19/h1-7H,(H,16,17)
InChI key
VDJDXZBBVRDUMI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0640
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0640
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)