주요 문서
COM448622627
Combi-Blocks, Inc.
3-Acetyl-3'-benzyloxybiphenyl
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
302.37
MDL number:
Iupac Name
1-[3'-(benzyloxy)[1,1'-biphenyl]-3-yl]ethanone
Inchi Code
1S/C21H18O2/c1-16(22)18-9-5-10-19(13-18)20-11-6-12-21(14-20)23-15-17-7-3-2-4-8-17/h2-14H,15H2,1H3
InChI key
LOFLKIGWZXMINJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0335
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0335
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)