주요 문서
COM448622592
Combi-Blocks, Inc.
[3-(3-Fluoro-4-methylphenyl)phenyl]acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
244.27
MDL number:
Iupac Name
(3'-fluoro-4'-methyl[1,1'-biphenyl]-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C15H13FO2/c1-10-5-6-13(9-14(10)16)12-4-2-3-11(7-12)8-15(17)18/h2-7,9H,8H2,1H3,(H,17,18)
InChI key
VVLAWNDLVRTUDS-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0279
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0279
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)