주요 문서
COM448622446
Combi-Blocks, Inc.
2-Chloro-4-(4-methoxyphenyl)toluene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
232.71
MDL number:
Iupac Name
3'-chloro-4'-methyl[1,1'-biphenyl]-4-yl methyl ether
Inchi Code
1S/C14H13ClO/c1-10-3-4-12(9-14(10)15)11-5-7-13(16-2)8-6-11/h3-9H,1-2H3
InChI key
TVMCRMXGSKSRJZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0078
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0078
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)