주요 문서
COM448622369
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-6-methylpyrazolo[1,5-a]pyrazine-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
256.06
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-6-methylpyrazolo[1,5-a]pyrazine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H6BrN3O2/c1-4-3-12-6(7(9)10-4)2-5(11-12)8(13)14/h2-3H,1H3,(H,13,14)
InChI key
TXXSBANFEFKALP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0511
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0511
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)