주요 문서
COM448622349
Combi-Blocks, Inc.
7-Bromogramine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
253.14
MDL number:
Iupac Name
(7-bromo-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylmethanamine
Inchi Code
1S/C11H13BrN2/c1-14(2)7-8-6-13-11-9(8)4-3-5-10(11)12/h3-6,13H,7H2,1-2H3
InChI key
OPJHXIKHFCNNRW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0484
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0484
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)