주요 문서
COM448622149
Combi-Blocks, Inc.
5-Bromobenzothiazole-2-sulfonic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
294.15
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-1,3-benzothiazole-2-sulfonic acid
Inchi Code
1S/C7H4BrNO3S2/c8-4-1-2-6-5(3-4)9-7(13-6)14(10,11)12/h1-3H,(H,10,11,12)
InChI key
PQFRQZCBKYMUBY-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0208
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0208
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)