주요 문서
COM448622141
Combi-Blocks, Inc.
1-Ethyl-6-fluorobenzoimidazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
164.18
MDL number:
Iupac Name
1-ethyl-6-fluoro-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C9H9FN2/c1-2-12-6-11-8-4-3-7(10)5-9(8)12/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
MEBNRZLGXNIYAE-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0198
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0198
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)