주요 문서
COM448621905
Combi-Blocks, Inc.
Methoxy(thiophen-3-ylmethylidene)amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
141.19
MDL number:
Iupac Name
(E)-thiophene-3-carbaldehyde O-methyl oxime
Inchi Code
1S/C6H7NOS/c1-8-7-4-6-2-3-9-5-6/h2-5H,1H3/b7-4+
InChI key
MQLLPMSEKYHNGZ-QPJJXVBHSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-2118
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-2118
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)