주요 문서
COM448621567
Combi-Blocks, Inc.
6-Cyano-1-ethylbenzoimidazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
171.2
MDL number:
Iupac Name
1-ethyl-1H-benzimidazole-6-carbonitrile
Inchi Code
1S/C10H9N3/c1-2-13-7-12-9-4-3-8(6-11)5-10(9)13/h3-5,7H,2H2,1H3
InChI key
YVGPAABTBQUTNC-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-1597
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-1597
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)