주요 문서
COM448620619
Combi-Blocks, Inc.
2-Bromo-N-(2,3-dimethylphenyl)benzenesulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
340.24
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-N-(2,3-dimethylphenyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C14H14BrNO2S/c1-10-6-5-8-13(11(10)2)16-19(17,18)14-9-4-3-7-12(14)15/h3-9,16H,1-2H3
InChI key
LUAGXHKMNXFILL-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6119
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6119
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)