주요 문서
COM448620294
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-1-isopropyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
257.05
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-1-isopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C7H8BrF3N2/c1-4(2)13-3-5(8)6(12-13)7(9,10)11/h3-4H,1-2H3
InChI key
YMAUWASQWVXKPE-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3987
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3987
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)