주요 문서
COM448620222
Combi-Blocks, Inc.
N-Cyclopropyl-N-methylformamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
99.13
MDL number:
Iupac Name
cyclopropyl(methyl)formamide
Inchi Code
1S/C5H9NO/c1-6(4-7)5-2-3-5/h4-5H,2-3H2,1H3
InChI key
FFFAPZFZGCQOAY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3888
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3888
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)