콘텐츠로 건너뛰기
MilliporeSigma
모든 사진(1)
주요 문서
COM448620167
Combi-Blocks, Inc.
3-(4-Methylphenyl)carbonyl-1-tosylpyrrole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
339.41
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
(4-methylphenyl){1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-1H-pyrrol-3-yl}methanone
Inchi Code
1S/C19H17NO3S/c1-14-3-7-16(8-4-14)19(21)17-11-12-20(13-17)24(22,23)18-9-5-15(2)6-10-18/h3-13H,1-2H3
InChI key
LBXUAWLWBIQOMB-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3820
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3820
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)