주요 문서
COM448619953
Combi-Blocks, Inc.
6-Bromo-8-iodoquinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
333.95
MDL number:
Iupac Name
6-bromo-8-iodoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5BrIN/c10-7-4-6-2-1-3-12-9(6)8(11)5-7/h1-5H
InChI key
CWBCAHFYCUZWTD-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3461
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3461
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)