주요 문서
COM448619608
Combi-Blocks, Inc.
N-Methyl 2-bromo-4-chloroaniline hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
256.96
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-4-chloro-N-methylaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7BrClN.ClH/c1-10-7-3-2-5(9)4-6(7)8;/h2-4,10H,1H3;1H
InChI key
MTOMIVPYZKFEBW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2882
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2882
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)