주요 문서
COM448619504
Combi-Blocks, Inc.
2-Bromo-N-butyl-4-nitroaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
273.13
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-N-butyl-4-nitroaniline
Inchi Code
1S/C10H13BrN2O2/c1-2-3-6-12-10-5-4-8(13(14)15)7-9(10)11/h4-5,7,12H,2-3,6H2,1H3
InChI key
FLKLIBMSIJFKHS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2691
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2691
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)