주요 문서
COM448619487
Combi-Blocks, Inc.
4-(3-(3-Bromophenyl)propyl)morpholine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
284.2
MDL number:
Iupac Name
4-[3-(3-bromophenyl)propyl]morpholine
Inchi Code
1S/C13H18BrNO/c14-13-5-1-3-12(11-13)4-2-6-15-7-9-16-10-8-15/h1,3,5,11H,2,4,6-10H2
InChI key
BRDFMYRGMMWEOR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2661
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2661
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)