주요 문서
COM448619348
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-6-methoxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
306.08
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-6-methoxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
Inchi Code
1S/C11H7BrF3NO/c1-17-6-2-3-9-7(4-6)8(12)5-10(16-9)11(13,14)15/h2-5H,1H3
InChI key
IVMJQGFGIGPEPH-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2401
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2401
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)