주요 문서
COM448619314
Combi-Blocks, Inc.
5-Nitro-8-(piperidin-1-yl)quinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
257.29
MDL number:
Iupac Name
5-nitro-8-(1-piperidinyl)quinoline
Inchi Code
1S/C14H15N3O2/c18-17(19)12-6-7-13(16-9-2-1-3-10-16)14-11(12)5-4-8-15-14/h4-8H,1-3,9-10H2
InChI key
MJKNJLAZNNSLRM-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2350
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2350
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)