주요 문서
COM448619186
Combi-Blocks, Inc.
4-(2-Bromo-4-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
302.12
MDL number:
Iupac Name
4-(2-bromo-4-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran
Inchi Code
1S/C11H12BrNO4/c12-10-7-8(13(14)15)1-2-11(10)17-9-3-5-16-6-4-9/h1-2,7,9H,3-6H2
InChI key
YSKAVPMKTKFJEA-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2133
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2133
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)