주요 문서
COM448619091
Combi-Blocks, Inc.
3,5-Difluoropyridine-4-boronic acid hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.92
MDL number:
Iupac Name
3,5-difluoro-4-pyridinylboronic acid hydrate
Inchi Code
1S/C5H4BF2NO2.H2O/c7-3-1-9-2-4(8)5(3)6(10)11;/h1-2,10-11H;1H2
InChI key
OBPSIAAOXPAATC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Freezer
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FO-2302
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FO-2302
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)