주요 문서
COM448618218
Combi-Blocks, Inc.
5-Cyano-2-hydroxyphenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
162.94
MDL number:
Iupac Name
5-cyano-2-hydroxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H6BNO3/c9-4-5-1-2-7(10)6(3-5)8(11)12/h1-3,10-12H
InChI key
QXWBHAJKEPWEBD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FA-2316
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FA-2316
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)