주요 문서
COM448618052
Combi-Blocks, Inc.
4-(Cyclopentylsulfanyl)phenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
222.12
MDL number:
Iupac Name
4-(cyclopentylsulfanyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C11H15BO2S/c13-12(14)9-5-7-11(8-6-9)15-10-3-1-2-4-10/h5-8,10,13-14H,1-4H2
InChI key
IFVIXXGONOTAIO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FA-1540
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FA-1540
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)