주요 문서
COM448616891
Combi-Blocks, Inc.
N,N-Diethyl 2-fluorobenzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
195.24
MDL number:
Iupac Name
N,N-diethyl-2-fluorobenzamide
Inchi Code
1S/C11H14FNO/c1-3-13(4-2)11(14)9-7-5-6-8-10(9)12/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI key
IOVYXBLAGKVAGL-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-4515
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-4515
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)