주요 문서
COM448616525
Combi-Blocks, Inc.
Dimethyl 2-(3-nitropyridin-2-yl)malonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
254.2
MDL number:
Iupac Name
dimethyl 2-(3-nitro-2-pyridinyl)malonate
Inchi Code
1S/C10H10N2O6/c1-17-9(13)7(10(14)18-2)8-6(12(15)16)4-3-5-11-8/h3-5,7H,1-2H3
InChI key
ZGJBYLKQNZJCFD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-4088
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-4088
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)