주요 문서
COM448615042
Combi-Blocks, Inc.
3-(3-Isopropylthioureido)phenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
238.12
MDL number:
Iupac Name
3-{[(isopropylamino)carbothioyl]amino}phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H15BN2O2S/c1-7(2)12-10(16)13-9-5-3-4-8(6-9)11(14)15/h3-7,14-15H,1-2H3,(H2,12,13,16)
InChI key
XUTHANAUPCKWGR-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-5144
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-5144
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)