주요 문서
COM448614938
Combi-Blocks, Inc.
5-Chloro-2-methoxy-6-methylpyridine-3-boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.42
MDL number:
Iupac Name
(5-chloro-2-methoxy-6-methylpyridin-3-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C7H9BClNO3/c1-4-6(9)3-5(8(11)12)7(10-4)13-2/h3,11-12H,1-2H3
InChI key
CYQRZZIAQDQBHW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Freezer
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-4956
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-4956
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)