주요 문서
COM448614659
Combi-Blocks, Inc.
3,5-Difluoro-4-isopropoxy-2-methylphenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
230.02
MDL number:
Iupac Name
3,5-difluoro-4-isopropoxy-2-methylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H13BF2O3/c1-5(2)16-10-8(12)4-7(11(14)15)6(3)9(10)13/h4-5,14-15H,1-3H3
InChI key
UEQAIZUGLYZKNX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-4118
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-4118
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)