주요 문서
COM448613731
Combi-Blocks, Inc.
6-Methylpyridine-2-boronic acid, mono-lithium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
142.88
MDL number:
Iupac Name
lithium hydrogen 6-methyl-2-pyridinylboronate
Inchi Code
1S/C6H7BNO2.Li/c1-5-3-2-4-6(8-5)7(9)10;/h2-4,9H,1H3;/q-1;+1
InChI key
RXQZELBTVQZTFR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Freezer
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-2391
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-2391
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)