주요 문서
COM448613166
Combi-Blocks, Inc.
[2-Cyano-3-(2-methylpropoxy)phenyl]boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
219.05
MDL number:
Iupac Name
(2-cyano-3-isobutoxyphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C11H14BNO3/c1-8(2)7-16-11-5-3-4-10(12(14)15)9(11)6-13/h3-5,8,14-15H,7H2,1-2H3
InChI key
MMHWYTQWFCETAB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Freezer
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0452
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0452
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)