주요 문서
COM448613089
Combi-Blocks, Inc.
(6-Chloroquinolin-4-yl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
207.42
MDL number:
Iupac Name
(6-chloroquinolin-4-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C9H7BClNO2/c11-6-1-2-9-7(5-6)8(10(13)14)3-4-12-9/h1-5,13-14H
InChI key
WLGIDSVNUPMIFY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0358
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0358
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)