주요 문서
COM448612320
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 2-cyano-2-(4-fluoro-2-nitrophenyl)acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
238.17
MDL number:
Iupac Name
methyl cyano(4-fluoro-2-nitrophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H7FN2O4/c1-17-10(14)8(5-12)7-3-2-6(11)4-9(7)13(15)16/h2-4,8H,1H3
InChI key
JXZFDKZJFAHOIK-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-3136
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-3136
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)