주요 문서
COM448611268
Combi-Blocks, Inc.
Pyrrolidin-2-ylmethanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
100.16
MDL number:
Iupac Name
2-pyrrolidinylmethanamine
Inchi Code
1S/C5H12N2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5,7H,1-4,6H2
InChI key
AUKXFNABVHIUAC-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-1984
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-1984
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)