주요 문서
CIAH998D8726
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Methyl (2R,3S)-3-(bromomethyl)oxirane-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
195.01
Iupac Name
methyl (2R,3S)-3-(bromomethyl)oxirane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C5H7BrO3/c1-8-5(7)4-3(2-6)9-4/h3-4H,2H2,1H3/t3-,4-/m1/s1
InChI key
KSVXJXLLDXUNQD-QWWZWVQMSA-N
저장 온도
Store at room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/220812-07-7.html
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0638423.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)