주요 문서
CIAH998D86BA
ChemScene LLC (Preferred Partner)
(R)-1-(2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)ethanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
215.68
MDL number:
Iupac Name
(1R)-1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO2.ClH/c1-7(11)8-2-3-9-10(6-8)13-5-4-12-9;/h2-3,6-7H,4-5,11H2,1H3;1H/t7-;/m1./s1
InChI key
VSVIXBOCIIALFF-OGFXRTJISA-N
저장 온도
Store at room temperature, keep dry and cool
Salt Data
Hydrochloride
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1212291-95-6.html
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0649303.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)