주요 문서
CIAH998D83E2
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Ethyl 8-bromo-3-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
283.12
Iupac Name
ethyl 8-bromo-3-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H11BrN2O2/c1-3-16-11(15)9-7(2)14-6-4-5-8(12)10(14)13-9/h4-6H,3H2,1-2H3
InChI key
LSXLAAMFCFXBKB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1352396-33-8.html
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0260540.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)