주요 문서
CIAH996D381E
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3-Chlorothiophene-2-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
217.1
MDL number:
bp
302.2+-27.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
3-chlorothiophene-2-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C4H2Cl2O2S2/c5-3-1-2-9-4(3)10(6,7)8/h1-2H
InChI key
UCQWIDZBMUWIKV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C, sealed storage, away from moisture
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/633305-21-2.html
Boiling point
302.2+-27.0 C at 760 mmHg
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)