주요 문서
CIAH996D3800
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Methyl 3-iodo-1H-pyrazole-4-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
252.01
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-iodo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C5H5IN2O2/c1-10-5(9)3-2-7-8-4(3)6/h2H,1H3,(H,7,8)
InChI key
OAQLNZCSEWCVLQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C, protect from light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1268684-41-8.html
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0568320.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)