주요 문서
CIAH996D378C
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1-(4-Aminophenyl)cyclopropane-1-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
158.2
MDL number:
bp
351.2+-35.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
1-(4-aminophenyl)cyclopropanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H10N2/c11-7-10(5-6-10)8-1-3-9(12)4-2-8/h1-4H,5-6,12H2
InChI key
JTMAWZMLYUMWKL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4C, protect from light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/108858-86-2.html
Boiling point
351.2+-35.0 C at 760 mmHg
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0440937.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)