주요 문서
CIAH996D3518
ChemScene LLC (Preferred Partner)
(2-Cyclohexylethyl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
156.03
MDL number:
bp
284.1+-23.0 C at 760 mmHg
mp
N/A
Iupac Name
2-cyclohexylethylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H17BO2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h8,10-11H,1-7H2
InChI key
UTDUYVCUESABMU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/105869-43-0.html
Boiling point
284.1+-23.0 C at 760 mmHg
Melting Point
N/A
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0175306.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)